Learn More
Tricine, solution tampon de 0,5M, pH 7,0, Thermo Scientific™
45.60€ - 80.10€
Identifiants chimiques
CAS 5704-04-1
Formule moléculaire C6H13NO5
Poids moléculaire (g/mol) 179.17
Numéro MDL MFCD00004277
Clé InChI SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 79784
ChEBI CHEBI:39063
Nom IUPAC Acide 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)propan-2-yl]amino]acétique
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15484639
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62234.AE
100 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15494639
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62234.AK
250 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
5704-04-1
179.17
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:39063
C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
C6H13NO5
MFCD00004277
79784
Acide 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)propan-2-yl]amino]acétique
Spécification
Tricine buffer soln.
Incolore
7.0
C6H13NO5
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Acide 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)propan-2-yl]amino]acétique
79784
5704-04-1
0.5 M
Liquide
MFCD00004277
C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
179.17
CHEBI:39063
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
H335
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante