Learn More
Chlorure de trichloracétyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
57.30€ - 573.00€
Identifiants chimiques
CAS | 76-02-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C2Cl4O |
Poids moléculaire (g/mol) | 181.821 |
Numéro MDL | MFCD00000792 |
Clé InChI | PVFOMCVHYWHZJE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trichloroacetyl chloride, superpalite, acetyl chloride, trichloro, trichloroacetochloride, trichloroacetic acid chloride, ccl3cocl, trichloroacetylchloride, unii-9sn86t76y6, ccris 6764, acetyl chloride, 2,2,2-trichloro |
CID PubChem | 6420 |
Nom IUPAC | Chlorure de 2,2,2-trichloracétyle |
SMILES | C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11450257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21675.18 |
50 g |
57.30€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11460257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21675.30 |
250 g |
226.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11440257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21675.0B |
1000 g |
573.00€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Trichloroacetyl chloride is used in the preparation of dihydro-1H-benzindoles. It is also used in the synthesis of 3-alkylbenzoxazolones It is used in the manufacture of pharmaceuticals and plant protection compounds. It is used for manufacturing the esters and anhydrides of trichloroacetic acid. It is used in the manufacture of pharmaceuticals and organic synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de trichloroacétyle est utilisé dans la préparation des dihydro-1H-benzindoles. Il est également utilisé dans la synthèse de 3-alkylbenzoxazolones. Il est utilisé dans la fabrication de produits pharmaceutiques et de composés phytopharmaceutiques. Il est utilisé pour la fabrication des esters et des anhydrides de l’acide trichloroacétique. Il est utilisé dans la fabrication de produits pharmaceutiques et de synthèse organique intermédiaire.
Solubilité
Réagit violemment au contact de l'eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, des bases, de l’alcool, des amines et de l’eau/humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
76-02-8 | |
181.821 | |
PVFOMCVHYWHZJE-UHFFFAOYSA-N | |
6420 | |
C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)Cl |
C2Cl4O | |
MFCD00000792 | |
trichloroacetyl chloride, superpalite, acetyl chloride, trichloro, trichloroacetochloride, trichloroacetic acid chloride, ccl3cocl, trichloroacetylchloride, unii-9sn86t76y6, ccris 6764, acetyl chloride, 2,2,2-trichloro | |
Chlorure de 2,2,2-trichloracétyle |
Spécification
Trichloroacetyl chloride | |
-146°C | |
114°C to 116°C | |
1.47 | |
UN2442 | |
Moisture sensitive | |
Reacts violently with water. | |
C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)Cl | |
181.821 | |
181.83 |
76-02-8 | |
1.629 | |
C2Cl4O | |
MFCD00000792 | |
774120 | |
trichloroacetyl chloride, superpalite, acetyl chloride, trichloro, trichloroacetochloride, trichloroacetic acid chloride, ccl3cocl, trichloroacetylchloride, unii-9sn86t76y6, ccris 6764, acetyl chloride, 2,2,2-trichloro | |
PVFOMCVHYWHZJE-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 2,2,2-trichloracétyle | |
6420 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H330-H314-H318-H302
Mortel par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314-H330-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CHLORURE DE TRICHLORACÉTYLE
missing translation for 'einecsNumber' : 200-926-7
missing translation for 'rtecsNumber' : AO7140000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only