Learn More
Acide trichloroacétique (flocons ou cristaux), Fisher BioReagents
Code produit. 10338474
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
TCA est utilisé pour précipiter les protéines et les acides nucléiques de la solution.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-03-9
Formule moléculaire C2HCl3O2
Poids moléculaire (g/mol) 163.378
Clé InChI YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
CID PubChem 6421
ChEBI CHEBI:30956
Nom IUPAC Acide 2,2,2-trichloroacétique
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Trichloroacetic Acid
pH 1.2
Point de fusion 52°C
Point d’ébullition 196°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ≥99.0 %
Formule linéaire CCl3COOH
Numéro UN 1839
Merck Index 15, 9792
Poids de la formule 163.39
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Densité 1.620g/cm³
Quantité 1 kg
Résidus d’allumage 0.030% max.
Conditionnement Bouteille en verre
Forme physique Solide
Tension de vapeur 1.2mbar at 50°C, 0.08mbar at 25°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trichloroacetic Acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.