Learn More
Tributyrine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10554264
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tributyrine, 97 %, C15H26O6, numéro CAS-60-01-5, butyrine, triglycéride de butyryle, tributanoate de glycérol, glycérol tributyrate, glycéroltributyrine, tributyrate de glycéryle, propane-1,2,3-triyl-tributyrate, tributine, tributyrine, tri-n-butyrine, 100 ml, liquide, 96 % min. (GC), 02, 273, 305,0°C à 310,0°C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-01-5
Formule moléculaire C15H26O6
Poids moléculaire (g/mol) 302.36
Numéro MDL MFCD00009392
Clé InChI UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tributyrin, glyceryl tributyrate, glycerol tributyrate, tributin, butyrin, butyryl triglyceride, propane-1,2,3-triyl tributyrate, glycerol tributanoate, glyceroltributyrin, tri-n-butyrin
CID PubChem 6050
ChEBI CHEBI:35020
Nom IUPAC Butanoate de2,3-di(butanoyloxy)propyle
SMILES CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tributyrin
Note relative au nom 98%
Point de fusion -75.0°C
Couleur Transparent incolore à jaune pâle
Densité 1.0335g/mL
Point d’ébullition 305.0°C to 310.0°C
Point d’éclair 173°C
Spectre IR Conforme
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3CH2CH2CO2CH2)2CH(O2CCH2CH2CH3)
Indice de réfraction 1.4340 to 1.437
Quantité 1 L
Beilstein 02, 273
Merck Index 15, 9785
Gravité spécifique 1.0335
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 302.36
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide