Learn More
Chlorure de tribenzylétain, Thermo Scientific™
26.60€ - 329.00€
Identifiants chimiques
CAS 3151-41-5
Formule moléculaire C21H21ClSn
Poids moléculaire (g/mol) 427.559
Numéro MDL MFCD00014431
Clé InChI PUFMEHZUXSPPAM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tribenzyltin chloride, tribenzylchlorotin, chlorotribenzyltin, stannane, chlorotribenzyl, chlorid tribenzylcinicity, stannane, tribenzylchloro, chlorotribenzylstannane, tribenzylstannium chloride, tin, tribenzyl-, chloride, stannane, chlorotris phenylmethyl
CID PubChem 18470
Nom IUPAC tribenzyl(chloro)stannane
SMILES C1=CC=C(C=C1)C[Sn](CC2=CC=CC=C2)(CC3=CC=CC=C3)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11384869
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
071201.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11394869
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
071201.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11374869
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
071201.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
3151-41-5
427.559
PUFMEHZUXSPPAM-UHFFFAOYSA-M
18470
C1=CC=C(C=C1)C[Sn](CC2=CC=CC=C2)(CC3=CC=CC=C3)Cl
C21H21ClSn
MFCD00014431
tribenzyltin chloride, tribenzylchlorotin, chlorotribenzyltin, stannane, chlorotribenzyl, chlorid tribenzylcinicity, stannane, tribenzylchloro, chlorotribenzylstannane, tribenzylstannium chloride, tin, tribenzyl-, chloride, stannane, chlorotris phenylmethyl
tribenzyl(chloro)stannane
Spécification
Tribenzyltin chloride
143°C
MFCD00014431
Moisture sensitive
PUFMEHZUXSPPAM-UHFFFAOYSA-M
tribenzyl(chloro)stannane
18470
Poudre
3151-41-5
C21H21ClSn
UN3146
tribenzyltin chloride, tribenzylchlorotin, chlorotribenzyltin, stannane, chlorotribenzyl, chlorid tribenzylcinicity, stannane, tribenzylchloro, chlorotribenzylstannane, tribenzylstannium chloride, tin, tribenzyl-, chloride, stannane, chlorotris phenylmethyl
C1=CC=C(C=C1)C[Sn](CC2=CC=CC=C2)(CC3=CC=CC=C3)Cl
427.559
427.54
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H319-H335
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280i-P301+P310-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P501c
H301-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS ORGANOSTANNIQUES, SOLIDE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante