Learn More
BRAND™ Barreaux d’agitation magnétiques triangulaires en PTFE en forme de prisme
Une solution idéale pour l’agitation de liquides en laboratoire.
Marque:  BRAND™ 137812
Code produit. 10762351
  • 118.00€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Idéals pour la dissolution de solides et le mélange des sédiments grâce à une action de grattage
  • La surface angulaire crée une turbulence élevée même à de faibles vitesses
  • Fournis par boîtes de 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
En forme de cale triangulaire
25 mm
10/boîte
14 mm
PTFE
Triangulaire