Learn More
BRAND™ Barreaux d’agitation magnétiques triangulaires en PTFE en forme de prisme
Une solution idéale pour l’agitation de liquides en laboratoire.
Marque: BRAND™ 137822
79.85 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Idéals pour la dissolution de solides et le mélange des sédiments grâce à une action de grattage
- La surface angulaire crée une turbulence élevée même à de faibles vitesses
- Fournis par boîtes de 10
Spécification
En forme de prisme triangulaire | |
55 mm | |
10/boîte |
14 mm | |
PTFE | |
Triangulaire |