Learn More
Copan Italia™ Étaleur de cellules
Utilisez l’étaleur de cellules Copan Italia™ pour effectuer des comptages sur plaques CFU bactériennes dans l’eau, le lait, l’urine et d’autres échantillons liquides. L’appareil de laboratoire est jetable, stérile, de forme T et de couleur bleue.
Marque: Copan Italia™ 173CS01
Description
- 171 mm
- En forme de T
- Stérile
- Bleu
Spécification
Oui | |
171 mm | |
T | |
Étaleur de cellules |
Bleu | |
500 Paquet | |
Plastique | |
Stérile |