Learn More
Citrate de tri-sodium dihydraté, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™, Avantor™
Click to view available options
500 g
Spécification
Spécification
pH | 7.0 to 9.0 (5% Solution at 25°C) |
Quantité | 500 g |
Plage de pourcentage du dosage | min. 99.0% |