Learn More
Chlorure de tri-n-propylétain, Thermo Scientific Chemicals
47.60€ - 735.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2279-76-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H21ClSn |
Poids moléculaire (g/mol) | 283.427 |
Numéro MDL | MFCD00013610 |
Clé InChI | FVFLIQMADUVDSP-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | tri-n-propyltin chloride, tripropyltin chloride, stannane, chlorotripropyl, tripropylstannium chloride, tin, tripropyl-, chloride, unii-7iq49g05u7, chloro tripropyl stannane, tri-n-propyl tin chloride, chlorotripropyl stannane, tri-n-propyltinchloride |
CID PubChem | 16784 |
Nom IUPAC | chloro(tripropyl)stannane |
SMILES | CCC[Sn](CCC)(CCC)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11394809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
071122.03 |
1 g | |||||||
11384809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
071122.06 |
5 g | |||||||
11374809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
071122.14 |
25 g |
735.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2279-76-7 | |
283.427 | |
FVFLIQMADUVDSP-UHFFFAOYSA-M | |
16784 | |
CCC[Sn](CCC)(CCC)Cl |
C9H21ClSn | |
MFCD00013610 | |
tri-n-propyltin chloride, tripropyltin chloride, stannane, chlorotripropyl, tripropylstannium chloride, tin, tripropyl-, chloride, unii-7iq49g05u7, chloro tripropyl stannane, tri-n-propyl tin chloride, chlorotripropyl stannane, tri-n-propyltinchloride | |
chloro(tripropyl)stannane |
Spécification
Tri-n-propyltin chloride | |
-23.5°C | |
123°C (13 mmHg) | |
1.491 | |
UN2788 | |
tri-n-propyltin chloride, tripropyltin chloride, stannane, chlorotripropyl, tripropylstannium chloride, tin, tripropyl-, chloride, unii-7iq49g05u7, chloro tripropyl stannane, tri-n-propyl tin chloride, chlorotripropyl stannane, tri-n-propyltinchloride | |
CCC[Sn](CCC)(CCC)Cl | |
283.427 | |
283.41 |
2279-76-7 | |
1.2678 g/mL at 28°C | |
C9H21ClSn | |
MFCD00013610 | |
Moisture sensitive | |
FVFLIQMADUVDSP-UHFFFAOYSA-M | |
chloro(tripropyl)stannane | |
16784 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H311-H331
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Toxique en cas d’inhalation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P311-P312-P330-P361-P363-P501c
H301+H311+H331
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS ORGANOSTANNIQUES, LIQUIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 218-910-3
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only