Learn More
Tri-n-propylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
28.40€ - 86.20€
Identifiants chimiques
CAS | 102-69-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H21N |
Poids moléculaire (g/mol) | 143.27 |
Numéro MDL | MFCD00009363 |
Clé InChI | YFTHZRPMJXBUME-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tripropylamine, tri-n-propylamine, n,n-dipropyl-1-propanamine, 1-propanamine, n,n-dipropyl, propyldi-n-propylamine, tripropylammonium, tripropyl amine, npr3, n,n-dipropyl-1-propylamine, tripropylamin |
CID PubChem | 7616 |
ChEBI | CHEBI:38880 |
Nom IUPAC | N,N-dipropylpropan-1-amine |
SMILES | CCCN(CCC)CCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11404023
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10285.AK |
250 mL |
28.40€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11433900
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10285.K2 |
1 L |
86.20€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tri-n-propylamine is used as an chemical intermediate, organic solvent. It is used in the preparation of chemical compounds such as dyes, drugs, catalyst & other uses. It is used together with ruthenium in the electrochemiluminescence.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa tri-n-propylamine est utilisée comme solvant organique intermédiaire chimique. Elle est utilisée dans la préparation de composés chimiques tels que les colorants, les médicaments, les catalyseurs & autres applications. Elle est utilisée avec le ruthénium dans l’électrochimiluminescence.
Solubilité
Soluble dans l’eau (2,6 g/l) à 20°C, éther et éthanol.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants, les acides.
Identifiants chimiques
102-69-2 | |
143.27 | |
YFTHZRPMJXBUME-UHFFFAOYSA-N | |
7616 | |
N,N-dipropylpropan-1-amine |
C9H21N | |
MFCD00009363 | |
tripropylamine, tri-n-propylamine, n,n-dipropyl-1-propanamine, 1-propanamine, n,n-dipropyl, propyldi-n-propylamine, tripropylammonium, tripropyl amine, npr3, n,n-dipropyl-1-propylamine, tripropylamin | |
CHEBI:38880 | |
CCCN(CCC)CCC |
Spécification
Tri-n-propylamine | |
-93°C | |
156°C | |
Amine-like | |
(CH3CH2CH2)3N | |
MFCD00009363 | |
Hygroscopic | |
Soluble in water (2.6g/L) at 20°C,ether and ethanol. | |
CCCN(CCC)CCC | |
143.27 | |
CHEBI:38880 | |
98% |
102-69-2 | |
0.755 | |
34°C (93°F) | |
C9H21N | |
1.416 | |
UN2260 | |
tripropylamine, tri-n-propylamine, n,n-dipropyl-1-propanamine, 1-propanamine, n,n-dipropyl, propyldi-n-propylamine, tripropylammonium, tripropyl amine, npr3, n,n-dipropyl-1-propylamine, tripropylamin | |
YFTHZRPMJXBUME-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-dipropylpropan-1-amine | |
7616 | |
143.27 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H311-H331-H314-H318-H226
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Toxique par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Provoque des lésions oculaires graves.
Liquide et vapeur inflammables.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H226-H301+H311+H331-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :TRIPROPYLAMINE
missing translation for 'einecsNumber' : 203-047-7
missing translation for 'rtecsNumber' : TX1575000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only