Learn More
Méthoxyde tri-n-butylétain, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
43.90€ - 138.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1067-52-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C13H30OSn |
Poids moléculaire (g/mol) | 321.07 |
Numéro MDL | MFCD00009419 |
Clé InChI | KJGLZJQPMKQFIK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tributyltin methoxide, stannane, tributylmethoxy, unii-9cff2afn2v, tri-n-butyltin methanolate, 9cff2afn2v, methoxytributyltin, tin, tributylmethoxy, tributyltin methanolate, stannane,tributylmethoxy, stannane, methoxytributyl |
CID PubChem | 16683411 |
Nom IUPAC | Tributyl(méthoxy)stannane |
SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10616802
|
Thermo Scientific Acros
212090100 |
10 g | Flacon en verre |
43.90€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10062650
|
Thermo Scientific Acros
212090250 |
25 g | Flacon en verre |
51.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10528883
|
Thermo Scientific Acros
212091000 |
100 g | Flacon en verre |
138.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1067-52-3 | |
321.07 | |
KJGLZJQPMKQFIK-UHFFFAOYSA-N | |
16683411 | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OC |
C13H30OSn | |
MFCD00009419 | |
tributyltin methoxide, stannane, tributylmethoxy, unii-9cff2afn2v, tri-n-butyltin methanolate, 9cff2afn2v, methoxytributyltin, tin, tributylmethoxy, tributyltin methanolate, stannane,tributylmethoxy, stannane, methoxytributyl | |
Tributyl(méthoxy)stannane |
Spécification
Tri-n-butyltin methoxide | |
Incolore | |
96.0% min. | |
98°C | |
97% | |
[CH3(CH2)3]3SnOCH3 | |
MFCD00009419 | |
15, 9784 | |
tributyltin methoxide, stannane, tributylmethoxy, unii-9cff2afn2v, tri-n-butyltin methanolate, 9cff2afn2v, methoxytributyltin, tin, tributylmethoxy, tributyltin methanolate, stannane,tributylmethoxy, stannane, methoxytributyl | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OC | |
321.07 | |
321.07 | |
Liquide |
1067-52-3 | |
1.1100g/mL | |
97°C to 97.5°C | |
Authentique | |
C13H30OSn | |
1.4726 to 1.4746 | |
16,351 | |
1.11 | |
KJGLZJQPMKQFIK-UHFFFAOYSA-N | |
Tributyl(méthoxy)stannane | |
16683411 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Nocif par contact cutané.
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
Éviter le rejet dans l’environnement.
Porter
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 213-933-5
- Tri-n-butyltin methoxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.