Learn More
Méthylate de tri-n-butylétain, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
234.00€ - 824.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1067-52-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C13H30OSn |
Poids moléculaire (g/mol) | 321.092 |
Numéro MDL | MFCD00009419 |
Clé InChI | KJGLZJQPMKQFIK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tributyltin methoxide, stannane, tributylmethoxy, unii-9cff2afn2v, tri-n-butyltin methanolate, 9cff2afn2v, methoxytributyltin, tin, tributylmethoxy, tributyltin methanolate, stannane,tributylmethoxy, stannane, methoxytributyl |
CID PubChem | 16683411 |
Nom IUPAC | Tributyl(méthoxy)stannane |
SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11443900
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13355.22 |
100 g |
234.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11480983
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13355.30 |
250 g |
508.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11470983
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13355.0B |
1000 g |
824.00€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1067-52-3 | |
321.092 | |
KJGLZJQPMKQFIK-UHFFFAOYSA-N | |
16683411 | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OC |
C13H30OSn | |
MFCD00009419 | |
tributyltin methoxide, stannane, tributylmethoxy, unii-9cff2afn2v, tri-n-butyltin methanolate, 9cff2afn2v, methoxytributyltin, tin, tributylmethoxy, tributyltin methanolate, stannane,tributylmethoxy, stannane, methoxytributyl | |
Tributyl(méthoxy)stannane |
Spécification
Tri-n-butyltin methoxide | |
1.12 | |
98°C (208°F) | |
1.474 | |
UN2788 | |
Moisture sensitive | |
KJGLZJQPMKQFIK-UHFFFAOYSA-N | |
Tributyl(méthoxy)stannane | |
16683411 | |
97% |
1067-52-3 | |
124°C to 126°C (4 mmHg) | |
C13H30OSn | |
MFCD00009419 | |
3600960 | |
tributyltin methoxide, stannane, tributylmethoxy, unii-9cff2afn2v, tri-n-butyltin methanolate, 9cff2afn2v, methoxytributyltin, tin, tributylmethoxy, tributyltin methanolate, stannane,tributylmethoxy, stannane, methoxytributyl | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OC | |
321.092 | |
321.09 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H301-H372-H312-H315-H319
Toxique en cas d’ingestion.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P260-P264b-P270-P280-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P312-P314-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H312-H315-H319-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 213-933-5
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only