Learn More
Tri-n-butylphénylétain, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15471908
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
It is applied in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est appliqué dans la recherche chimique.
Solubilité
Peu soluble (9,9E-5 g/l) (25°C)
Remarques
Conserver à température ambiante. Évitez les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 960-16-7
Formule moléculaire C18H32Sn
Poids moléculaire (g/mol) 367.164
Numéro MDL MFCD00134394
Clé InChI SYUVAXDZVWPKSI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tributyl phenyl stannane, tributylphenyltin, phenyltributylstannane, stannane, tributylphenyl, phenyltributyltin, phenyltri-n-butyltin, phenyltributlytin, tributylphenyl tin, phenyl tnbutyl tin, phenyl tributyl tin
CID PubChem 607632
Nom IUPAC tributyl(phényl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-n-butylphenyltin
Couleur Incolore
Densité 1.125 g/mL
Point d’ébullition 125°C to 128°C (0.14 mmHg)
Point d’éclair 113°C (235°F)
Formule linéaire C6H5Sn[(CH2)3CH3]3
Indice de réfraction 1.516
Quantité 5 g
Numéro UN UN2788
Beilstein 3610571
Informations sur la solubilité Sparingly Soluble (9.9E-5 g/L) (25°C)
Poids de la formule 367.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide