Learn More
Tri-n-butyl(3-méthyl-2 -butényl)étain, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
61.40€ - 236.00€
Identifiants chimiques
CAS | 53911-92-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C17H36Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 359.185 |
Numéro MDL | MFCD01863649 |
Clé InChI | XEFRYQPTIWSVGI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tributyl 3-methylbut-2-en-1-yl stannane, tributyl 3-methyl-2-butenyl tin, tributylprenylstannane, acmc-1am9p, tri-n-butyl 3-methyl-2-butenyl tin, tributyl 3-methylbut-2-enyl stannane, stannane, tributyl 3-methyl-2-butenyl, tributyl 3-methylbut-2-en-1-yl ;stannane |
CID PubChem | 2734722 |
Nom IUPAC | tributyl(3-méthylbut-2-ényl)stannane |
SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC=C(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11309066
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20214.03 |
1 g |
61.40€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11319066
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20214.06 |
5 g |
236.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tri-n-butyl(3-methyl-2-butenyl)tin is used in prenylation of ethyl propiolate. It is also involved in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe Tri-n-butyle3-méthyl-2butényl)étain est utilisé dans la prénylation du propiolate d’éthyle. Il est également utilisé dans la recherche chimique.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
53911-92-5 | |
359.185 | |
XEFRYQPTIWSVGI-UHFFFAOYSA-N | |
2734722 | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC=C(C)C |
C17H36Sn | |
MFCD01863649 | |
tributyl 3-methylbut-2-en-1-yl stannane, tributyl 3-methyl-2-butenyl tin, tributylprenylstannane, acmc-1am9p, tri-n-butyl 3-methyl-2-butenyl tin, tributyl 3-methylbut-2-enyl stannane, stannane, tributyl 3-methyl-2-butenyl, tributyl 3-methylbut-2-en-1-yl ;stannane | |
tributyl(3-méthylbut-2-ényl)stannane |
Spécification
Tri-n-butyl(3-methyl-2-butenyl)tin | |
1.042 | |
>110°C (230°F) | |
1.488 | |
UN2788 | |
tributyl 3-methylbut-2-en-1-yl stannane, tributyl 3-methyl-2-butenyl tin, tributylprenylstannane, acmc-1am9p, tri-n-butyl 3-methyl-2-butenyl tin, tributyl 3-methylbut-2-enyl stannane, stannane, tributyl 3-methyl-2-butenyl, tributyl 3-methylbut-2-en-1-yl ;stannane | |
XEFRYQPTIWSVGI-UHFFFAOYSA-N | |
tributyl(3-méthylbut-2-ényl)stannane | |
2734722 | |
95% |
53911-92-5 | |
283°C | |
C17H36Sn | |
MFCD01863649 | |
3588742 | |
Immiscible with water. | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC=C(C)C | |
359.185 | |
359.19 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H372-H312-H315-H319
Toxique en cas d’ingestion.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P260-P264b-P270-P280-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P312-P314-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H312-H315-H319-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS ORGANOSTANNIQUES, LIQUIDES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only