Learn More
Fisherbrand™ Béchers en polypropylène tricorne
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
800 ml
Spécification
Spécification
Précision | ± 5% |
Capacité (métrique) | 800 ml |
Matériau | PP (polypropylène) |
À utiliser avec (application) | Pour l’utilisation d’acides, d’alcalis et de solvants |
Type | Bécher |
Autoclavable | Autoclavable |
Jetable | Oui |
Graduated | Oui |