Learn More
Jenway™ Cuve à fibres optiques TrayCell
Crée une dilution de presque 1:10 ou 1:50 en comparaison à une mesure avec une cuve standard de 10 mm. La cuve à fibre optique TrayCell Jenway™ peut accueillir de 0,7 à 5 μl d’échantillon.
Marque: Jenway™ 83070-29
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Cuve à fibres optiques
- Compatible avec les spectrophotomètres Genova Plus, 6705 et 6715
- Comprend deux bouchons pour les longueurs de trajet de 0,2 and 1 mm
- Erreur de trajet de la lumière : ±0,02mm
- Capacité : 0,7 à 5 μl
- Plage de longueurs d'ondes : 190 à 1100 nm
- Température maximum : 50°C
Spécification
Cuvette | |
0,7 à 5 μl | |
0,2 ou 1 mm | |
190 à 1100 nm |