Learn More
Deutsch Neumann™ Tubulure en silicone
Convient pour une utilisation avec des pompes péristaltiques. La tubulure en silicone Deutsch Neumann™ est transparente, certifiée de qualité alimentaire et convient à une utilisation générale en laboratoire.
Marque:  Deutsch Neumann™ 3110816
Code produit. 10480621
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Plage de températures de -60°C à +200°C (courtes durées jusqu’à +260°C)
  • Répond aux normes suivantes : BFR XV, FDA CFR § 177.2600, Ph. Eur - Pharmacopée européenne
  • Test pour la biocompatibilité conformément à la norme ISO 10993-1
  • Duromètre 60 Shore A
Spécification
Spécification
BFR XV, FDA CFR 21§ 177.2600, test de la pharmacopée européenne, ISO 10993-1
Silicone
25 m
Transparent
8 mm
16 mm
4 mm