Learn More
Buerkle™ Tubulure PTFE transparente
Utilisez la tubulure en PTFE transparente Buerkle™ en laboratoire. Cette tubulure dispose d’une résistance chimique élevée, ce qui lui permet de résister à des températures comprises entre -200 et +260°C et des pressions variables. Idéale pour les applications de chromatographie liquide.
43.25€ - 360.05€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Matériau | PTFE |
Épaisseur (métrique) | 1 mm |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -200°C |
Couleur | Transparent |
Alert:
Les valeurs de pression correspondent à des valeurs maximales (pression de rupture) dans des conditions ambiantes optimales.L’utilisateur est tenu de déterminer toute adéquation !
Code produit | Marque | Longueur totale (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Pression maximale | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur totale (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Pression maximale | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17230634
|
Buerkle™
8804-0204 |
5 m | 2 mm | 120 bars |
43.25€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17250634
|
Buerkle™
8879-0204 |
50 m | 2 mm | 120 bars |
241.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17240634
|
Buerkle™
8804-0305 |
5 m | 3 mm | 80 bars |
54.70€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15723282
|
Buerkle™
8804-0810 |
5 m | 8 mm | 30 bars |
86.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10442752
|
Buerkle™
8804-0608 |
5 m | 6 mm | 40 bar |
68.95€
5m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10483273
|
Buerkle™
8804-0406 |
5 m | 4 mm | 60 bar |
53.80€
5m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10023882
|
Buerkle™
8879-0608 |
5 m | 6 mm | 40 bar |
360.05€
50m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10316492
|
Buerkle™
8879-0103 |
50 m | 1 mm | 240 bars |
178.00€
50m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Résiste à des températures comprises entre -200C et +260°C
- Autoclavables
- PTFE
Spécification
Autoclavables | |
1 mm | |
Transparent | |
260°C |
PTFE | |
-200°C | |
55 (Shore D) |