Learn More
VITLAB™ Conteneurs d’échantillons transparents, en polypropylène, avec bouchon à clipser
VITLAB™ Transparent Polypropylene Sample Containers are supplied with a snap-on cap made of LDPE. They are rated as food-safe according to EU directive 10/2011.
2.95€
Spécification
Type de produit Conteneur d’échantillon
Closure Included Oui
Graduated No
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Capacité (métrique) Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10278730
Afficher les documents
VITLAB™
69294
160 ml 50 mm 110 mm N/A N/A N/A
Description
Description
  • Product Type: Sample Container
  • Material: Polypropylene (Container), LDPE (Cap)
  • Color: Transparent
  • Shape: Round
  • Includes: Snap-On Cap
Spécification
Spécification
Conteneur d’échantillon
No
Non stérile
Couvercle à clipser
Snap Cap
Oui
Polypropylène
PEBD
Transparent
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
VITLAB™ Conteneurs d’échantillons transparents, en polypropylène, avec bouchon à clipser