Learn More
BrandTech™ Flacons d’échantillon en polypropylène VITALAB™ avec bouchons à clipser
Ces flacons d’échantillon en polypropylène avec bouchons à clipser sont parfaitement adaptés au prélèvement, au stockage et au transport d’échantillons en laboratoire.
Marque: BrandTech™ 130594
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- De couleur transparente
- Bouchons à clipser et corps du flacon en PP
- Excellente résistance aux alcools, aldéhydes, alcalis et acides
Spécification
Transparent | |
PP | |
10 | |
PP | |
112 mm | |
GL 56 |
54 mm | |
180 ml | |
125°C max. | |
Bouchon à vis | |
Conteneur d’échantillon |