Learn More
Vitlab™ Entonnoir transparent en polypropylène
Utilisez ces entonnoirs pour une variété d’applications de mise en bouteille et de décantation dans l’industrie alimentaire. Les entonnoirs en PP transparent VITLAB™ sont équipés d’une poignée pratique avec une boucle de suspension. Idéal pour les poudres et les liquides.
Marque:  Vitlab™ 41694
Code produit. 10783923
  • 51.55€ / 12 pièces
Expédition estimée: 04-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Entonnoir en PP transparent
  • Débit rapide grâce à une forte inclinaison à 60°
Spécification
Spécification
150mm
15 mm
220 mm
Oui
95mm
817 ml
PP
60deg;
Adaptés au contact avec les denrées alimentaires