Learn More
Cuve de coloration transparente en verre
Évitez l’évaporation du liquide de coloration à l’aide du couvercle anti-goutte fourni avec la cuve de coloration transparente en verre. Cette cuve de coloration en verre épais est un accessoire de microscope essentiel pour le laboratoire.
13.75€ - 16.25€
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12868735
|
N/A
2956 |
50 mm | Bac à coloration |
16.25€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12888735
|
N/A
2960/1 |
50 mm | Cuve de coloration |
13.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Cuve en verre avec couvercle
- Pour lames de microscope 76 mm x 26 mm
- Deux styles différents
Spécification
Fermeture incluse | |
Plat |