Learn More
Masterflex™ Tubulure transparente C-Flex™
Utilisez cette tubulure en silicone pour les applications à usage général, pharmaceutiques et biotechnologiques en laboratoire, nécessitant de hautes performances. La tubulure Saint-Gobain™ C-Flex transparente offre une alternative économique au silicone à base de platine.
72.85€ - 294.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Normes USP classe VI, FDA, GMP |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Silicone |
Longueur totale (métrique) | 7,5 m |
À utiliser avec (application) | Usage général, pharmaceutique et biotechnologique en laboratoire nécessitant de hautes performances, alternative économique au silicone à base de platine |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11780479
|
Masterflex™
06422-02 |
3,2 mm | 1,6 mm |
207.00€
7.50m |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11700489
|
Masterflex™
06422-05 |
6,4 mm | 3,2 mm |
294.00€
7.50m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11797389
|
Masterflex™
06422-10 |
9,6 mm | 6,4 mm |
72.85€
7.50m |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Répond aux exigences de diverses industries
- Tubulure en silicone
- Fabriqué conformément aux réglementations sur la qualité du CFR alinéa 21, partie 820 - Exigences relatives au système qualité (BPF)
Spécification
Normes USP classe VI, FDA, GMP | |
Silicone | |
Usage général, pharmaceutique et biotechnologique en laboratoire nécessitant de hautes performances, alternative économique au silicone à base de platine | |
1/boîte | |
Transparent | |
135°C |
Autoclavables | |
7,5 m | |
-45deg;C | |
Stérile | |
Flexible |