Learn More
Masterflex™ Tubulure de pompe Viton jaune translucide à 3 arrêts
Marque:  Masterflex™ 97629-48
Code produit. 11715318
  • 865.00€ / 12 pièces
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Tube Manifold color-codé haute résistance pour application en chimie
• Tube Viton™
• 3 arrêts
Spécification
Spécification
2,79 mm
pour la quasi-totalité des applications de pompage
0,59 à 89 ml/min.
22°psi
Viton
-50°C
Jaune translucide
74°C
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Masterflex™ Tubulure de pompe Viton jaune translucide à 3 arrêts > Diamètre métrique intérieur