Learn More
Masterflex™ Tubulure de pompe à 3 arrêts Tygon™ E-Lab
Cette tubulure est conçue pour optimiser les performances de vos pompes Ismatec™. Tubulure pour pompe à 3 arrêts E-Lab Tygon™, idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques sensibles et d’usage général en laboratoire.
Marque:  Masterflex™ 96461-42
Code produit. 15146516
  • 128.00€ / 12 pièces
Expédition estimée: 07-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Cette tubulure est conçue pour optimiser les performances de vos pompes Ismatec™. La tubulure pour pompe à 3 arrêts Tygon™ E-Lab est idéale pour les applications pharmaceutiques et biotechnologiques sensibles et les applications d’usage général en laboratoire.
Tubulure résistante à l’ozone et à la lumière UV — ne se fissure pas, ne gonfle pas ou ne durcit pas. Longue durée de vie et excellente résistance à la fatigue en raison de sa flexibilité. Alésage intérieur ultra-lisse offrant une excellente biocompatibilité. Utiliser cette tubulure pour le remplissage et le traitement stériles, les systèmes de prélèvement de cellules et de traitement de milieux, la filtration, la fermentation, le transport de culture cellulaire et tissulaire.
  • Couleur jaune translucide
  • Temp. : –50 à 74°C
  • Durée de vie à 100 tr/min : 1000 h
  • Scellable à chaud, propriétés d’adhérence, soudable de manière stérile et malléable pour les assemblages
  • Non cytotoxique, apyrogène et non hémolytique
  • Faible liaison protéique
Spécification
Spécification
Tubulure de pompe à arrêts
Tygon
Applications utilisant l’acétone, la méthyléthylcétone (MEK) et d’autres produits chimiques très agressifs
12 paquet
Jaune translucide
2.06 mm
40,6 cm
-50°C
0,40 à 59 ml/min
74°C