Learn More
Masterflex™ Tubulure translucide en PTFE
Tubulure chimiquement inerte, non toxique et pratiquement non poreuse. La tubulure Cole-Parmer™ en PTFE translucide est bien adaptée aux applications de laboratoire, chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques et automobiles exigeantes.
Marque: Masterflex™ 06605-53
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utilisez cette tubulure pour répondre aux exigences des applications, chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques, automobiles et de laboratoire.
- Adaptée aux applications de haute pureté.
- Résistance aux températures élevées.
- Chimiquement inerte, non toxique et pratiquement non poreuse.
- Excellente résistance aux fissures et aux contraintes.
- Faible coefficient de friction.
- Translucide
Spécification
La résine est conforme à la norme FDA (21 CFR 177.1550) et répond aux exigences de la norme USP 23 classe VI. La tubulure est fabriquée conformément aux exigences de BPF | |
2,29 mm | |
4 mm | |
Applications de laboratoire, chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques et automobiles exigeantes, idéale pour le travail de haute pureté, la tubulure en PTFE résiste aux températures extrêmes | |
1/boîte | |
Translucide | |
260°C |
Autoclavables | |
PTFE | |
15,24 mm | |
-240deg;C | |
Autoclave, oxyde d’éthylène ou chaleur sèche | |
225°psi |