Learn More
Masterflex™ Tubulure à micro-diamètre en PTFE
Réduisez les frictions tout en optimisant la résistance chimique avec la tubulure à micro-diamètre. La tubulure à micro-diamètre en PTFE Cole-Parmer™ est idéale pour les températures extrêmes et dans les environnements chimiques agressifs.
33.85€ - 130.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Certifié UL et conforme aux exigences de la FDA (21 CFR 177,1550) et de l’USP classe VI. |
---|---|
Matériau | PTFE |
À utiliser avec (application) | Utilisez cette tubulure translucide à des températures extrêmes et dans des environnements chimiques agressifs |
Couleur | Translucide |
Pression maximale | 4000°psi |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15209822
|
Masterflex™
06417-11 |
0,3 mm |
130.00€
30m |
Expédition estimée: 21-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15382240
|
Masterflex™
06417-31 |
0,81 mm |
49.20€
1 rouleau |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11789749
|
Masterflex™
06417-21 |
5,58 mm |
33.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
La résine de tubulure en PTFE est certifiée UL et conforme aux exigences de la FDA (21 CFR 177 1150) et de l’USP classe VI.- Chimiquement inerte
- Faible perméabilité
- Coefficient de friction le plus faible de toutes les tubulures
- Plage de températures comprise entre -400 et 500°F (-240 à 260°C) ; Fond à 620°F (327°C)
- Résistance à la traction comprise entre 2500 et 4000 psi
Spécification
Certifié UL et conforme aux exigences de la FDA (21 CFR 177,1550) et de l’USP classe VI. | |
Utilisez cette tubulure translucide à des températures extrêmes et dans des environnements chimiques agressifs | |
4000°psi |
PTFE | |
Translucide | |
260°C |