Learn More
Fisherbrand™ Flacons translucides en MDPE
Utilisez ces flacons à usage général pour le stockage et l’échantillonnage de liquides. Les flacons en MDPE translucide Fisherbrand™ sont étanches et offrent une excellente résistance chimique. Autoclavables avec bouchon desserré - Idéal pour les applications générales de laboratoire.
28.05€ - 87.40€
Spécification
Couleur | Translucide |
---|---|
À utiliser avec (application) | Polyvalence |
Comprend | Bouchon vissant en polypropylène |
Matériau | MDPE |
Closure Included | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11523242
|
Fisherbrand™
P108/C1 |
30 ml |
28.05€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11543242
|
Fisherbrand™
P108/C3 |
125 ml |
30.95€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11553242
|
Fisherbrand™
P108/C4 |
150 ml |
37.85€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11563242
|
Fisherbrand™
P108/C5 |
250 ml |
67.85€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11573242
|
Fisherbrand™
P108/C6 |
500 ml |
87.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11583242
|
Fisherbrand™
P108/C7 |
1000 ml |
74.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Flacons transparents à usage général
- Bouchon à vis en PP
Spécification
Translucide | |
Bouchon vissant en polypropylène | |
Oui | |
PP |
Polyvalence | |
MDPE | |
Autoclavables | |
Bouchon à vis |