Learn More
enQuireBio™ siARN du régulateur Bcl-2 d’apoptose chez l’humain et la souris TranslationBlocker
Bloque la transcription et la traduction du régulateur d’apoptose humaine et de souris Bcl2-
Marque: enQuireBio™ QX10-2nmol
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
NP_000648 | |
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. | |
596 | |
2 nmol | |
Human, Mouse |
Hct116 Colorectal Carcinoma Cells. | |
BCL2 | |
siRNA | |
Bcl-2, PPP1R50 | |
Lyophilized |