Learn More
Molecular Probes™ TransFluoSpheres™ Carboxylate-Modified Microspheres, 0.04 μm (633/720), 2% solids
Microsphères modifiées au carboxylate TransFluoSpheres™, 0,04 μm (633/720), 2 % de matières solides
Marque:  Molecular Probes™ T8870
487.92 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10473262
  • 642.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les microsphères (également appelées microbilles de latex ou particules de latex) sont des particules sphériques dans la gamme de tailles colloïdales formées à partir d’un polymère amorphe tel que du polystyrène. Nos microbilles Molecular Probes™ TransFluoSpheres™ sont fabriquées en polystyrène ultracérien de haute qualité et sont chargées avec deux colorants fluorescents (ou plus) pour produire des microsphères qui peuvent être excitées par une source d’excitation classique (comme la ligne spectrale de 633 nm du laser rouge He-Ne), mais émettent à des longueurs d’onde beaucoup plus longues, facilitant les expériences multicolores et permettant l’utilisation de filtres d’excitation et d’émission à large bande. Les microsphères TransFluoSpheres™ affichent généralement peu ou pas de photoblanchiment, même lorsqu’elles sont excitées par l’éclairage intense requis pour la microscopie par fluorescence.
Spécifications de la microsphère TransFluoSpheres™ :
  • Marquage (Ex / Em) : Fluorescent rouge (633/720)
  • Diamètre nominal de la microbille : 0,04 μm
  • Surface de couplage : Carboxylate
  • Solides : 2%
    Caractéristiques de la surface de couplage au carboxylate
    Les microbilles modifiées au carboxylate FluoSpheres™ affichent une densité élevée d’acides carboxyliques pendants sur leur surface, ce qui les rend compatibles avec le couplage covalent des protéines et d’autres biomolécules contenant des amines à l’aide de réactifs carbodiimides hydrosolubles, tels que l’EDAC.
    Applications clés des microsphères :
  • Étalonnage d’instruments (cytométrie en flux, microscopie, HTS, HCS)
  • Analyse de flux (microfluidique, flux sanguin, flux d’eau et flux d’air)
  • Traceurs de biologie cellulaire (différenciation cellulaire et traçage cellulaire)
  • Immunoessais (tests d’agglutination, ELISA, réactifs de capture de particules et de contraste)
    Choix des microsphères fluorescentes
    Parmi notre offre complète de microsphères fluorescentes, vous pourrez trouver des microbilles avec les variations suivantes :
  • Dix couleurs fluorescentes
  • Diamètres nominaux de microbille : 0,02 μm, 0,04 μm, 0,1 μm, 0,2 μm, 0,5 μm, 1,0 μm, 2,0 μm, 4,0 μm, 10,0 μm et 15,0 μm
  • Quatre modifications de surface pour le couplage des protéines : carboxylate, sulfate, aldéhyde-sulfate, amine
  • Microsphères qui sont en outre pré-couplées avec de la streptavidine, de la NeutrAvidin, de la biotine, de l’europium et de la platine
    Options de microsphères non colorées
    Nous proposons également des centaines d’options pour les microsphères sans surfactant UltraClean™ à des fins de recherche ou commerciales.
    Nous concevons des microsphères personnalisées
    Nous préparons des commandes personnalisées sur demande. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous garantissons un travail de qualité. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
    Utilisation à des fins de recherche uniquement. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spécification
    Spécification
    Conserver au réfrigérateur (entre 2 et 8°C) à l’abri de la lumière.
    Polystyrène
    TransFluoSpheres™
    Température ambiante
    0,04 μm
    Infrarouge
    Microsphère au carboxylate modifié
    0.5 mL
    Carboxylate