Learn More
Invitrogen™ Transferrin Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marque: Invitrogen™ EHTFX5
Description
The Human Transferrin ELISA quantitates Hu Transferrin in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Transferrin. Principle of the method The Human Transferrin solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Les transferrines (Tf) sont une glycoprotéine plasmatique du sang d’environ 80 kDa synthétisée par le foie. Il s’agit de protéines de transport de liaison de fer qui peuvent lier deux ions Fe(3+) en association avec la liaison d’un anion, généralement du bicarbonate. Elles sont responsables du transport du fer des sites d’absorption et de dégradation de l’hème jusqu’à ceux du stockage et de l’utilisation. La transferrine est la protéine primaire du transport du fer dans le sang et dans des conditions normales, environ un tiers de la transferrine du sang total contient du fer lié. La mesure des taux de transferrine dans le sang peut être utilisée comme un indicateur de la capacité de transport de fer dans le sang et des anomalies du métabolisme du fer telles que l’anémie, la surcharge en fer et l’hémochromatose. La transferrine sérique peut également jouer un autre rôle dans la stimulation de la prolifération cellulaire.Spécification
P02787 | |
1 ng/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
5 x 96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
7018 | |
<12% | |
Anticorps de détection biotinylé, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Solution d’arrêt, Tampon de lavage, Chromogène, SAV-HRP, Couvercles de plaques adhésives, Plaques à 96 puits pré-enduites | |
5 x 96 tests | |
Recherches cardiovasculaires | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
4 heures 45 min. |
1,029 ng/ml à 750 ng/ml | |
1 ng/ml à 750 ng/ml | |
Biotine | |
Autres protéines | |
Cette paire d’anticorps ELISA détecte la transferrine humaine. Autres espèces non encore déterminées. | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
HEL-S-71 p,PRO1557,PRO2086QTL1,TF | |
<10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 2 μl ; sérum, 2 μl ; surnageant, 100 μl | |
PRO1400, PRO1557, PRO2086QTL1, TF | |
1 heures 20 min. |