Learn More
BRAND™ Pipette multicanaux Transferpette™ S -8 Microliter
Piston-operated multichannel pipets are the perfect manual pipets for the most demanding applications in the lab. BRAND™ Transferpette™ S -8 Multichannel Microliter Pipet includes clearly visible 4-position volume display for highest precision.
Marque: BRAND™ 703712
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Transferpette™ S• Légère et robuste
• Autoclavable sans démontage
• Course faible 12,5mm réduisant les risques de TMS
• Grand bouton de pipetage central et éjecteur placés séparément
• Utilisation d'une seule main, réglage volume droitiers ou gauchers. Protection du réglage du volume
• Afficheur 4 chiffres haute lisibilité
• Recalibrable sans outils, indication visuelle d'une modification du calibrage usine
• Piston et éjecteur résistants à la corrosion
• Transferpette™ S-8 multicanaux
Spécification
0.6 % | |
M8-300 | |
Transferpette™ S | |
30 à 300 μl | |
1/boîte | |
241.3 x 142.8 x 123.8mm | |
123.8 mm |
Autoclavable | |
8 | |
Pipette manuelle | |
Digital | |
1 Year | |
241.3 mm |