Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampon de transfert ou d’électrotransfert (10X), pH 8,5
Permet le transfert de protéines des gels vers la nitrocellulose ou le PVDF à des tensions relativement plus élevées.
48.14€ - 142.00€
Spécification
Forme | Liquide |
---|---|
Conditions de stockage | Température ambiante |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15445309
|
Thermo Scientific Chemicals
J63037.K2 |
1L |
48.14€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15455309
|
Thermo Scientific Chemicals
J63037.K3 |
2 L |
78.20€
2L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15465309
|
Thermo Scientific Chemicals
J63037.K7 |
4L |
142.00€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Transfer or electro blotting buffer (10X), pH 8.5 is used to allows protein transfer from gels to nitrocellulose or PVDF at relatively higher voltages.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Liquide | |
Température ambiante |