Learn More
trans,trans-2,4-Décadiénal, 95 %, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10229163
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25152-84-5
Formule moléculaire C10H16O
Poids moléculaire (g/mol) 152.24
Numéro MDL MFCD00007007
Clé InChI JZQKTMZYLHNFPL-BLHCBFLLSA-N
Synonyme 2e,4e-deca-2,4-dienal, 2,4-decadienal, e,e-2,4-decadienal, trans,trans-2,4-decadienal, 2,4-decadienal, 2e,4e, 2e,4e-decadienal, 2e,4e-2,4-decadienal, 2,4-decadienal, e,e, 2-trans-4-trans-decadienal, ccris 4029
CID PubChem 5283349
Nom IUPAC (2E,4E)-déca-2,4-diénal
SMILES CCCCCC=CC=CC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans, trans-2, 4-Decadienal
Couleur Jaune
Densité 0.8500g/mL
Point d’ébullition 114°C to 116°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 85°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 92% min. (main isomer) (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)4CH=CHCH=CHCHO
Indice de réfraction 1.5140 to 1.518
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.85
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Poids de la formule 152.24
Pourcentage de pureté 95%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • trans,trans-2,4-Decadienal
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.