Learn More
Trans-diamminedichloropalladium(II), Premion™, 99,95 % (à base de métaux), Pd 49,9 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11361668
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
10 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14323-43-4
Formule moléculaire Cl2H6N2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 211.38
Numéro MDL MFCD00011621
Clé InChI WIEZTXFTOIBIOC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme diammine dichloropalladium, trans-diamminedichloropalladium ii, transpalladin, cl2pd.2nh3, trans-bisamminedichloropalladium, palladium chloride diamine, trans-dichlorodiammine palladium ii, trans-diamminedichloropalladium ii , premion
CID PubChem 61732
Nom IUPAC dichloropalladium d’azane
SMILES N.N.[Cl-].[Cl-].[Pd++]
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Diamminedichloropalladium(II)
Couleur Jaune
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3077
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water; Soluble in NH4OH; Insoluble in chloroform, acetone
Poids de la formule 211.37
Pourcentage de pureté 99.95%
Qualité Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) PD 49,9% min.
Densité 2.5g/mL