Learn More
Chlorure de trans-crotonyle (Tech.), 90 %, Thermo Scientific Chemicals
29.50€ - 933.00€
Identifiants chimiques
CAS | 625-35-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H5ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 104.54 |
Numéro MDL | MFCD00000734 |
Clé InChI | RJUIDDKTATZJFE-NSCUHMNNSA-N |
Synonyme | crotonyl chloride, 2-butenoyl chloride, crotonoyl chloride, e-but-2-enoyl chloride, e-2-butenoyl chloride, crotonic acid chloride, 2e-but-2-enoyl chloride, 2-butenoyl chloride, e, 2-butenoyl chloride, 2e, trans-2-butenoyl chloride |
CID PubChem | 643131 |
Nom IUPAC | Chlorure de (E)-2-buténoyle |
SMILES | CC=CC(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10246010
|
Thermo Scientific Acros
155910050 |
5 g | Flacon en verre |
29.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10256010
|
Thermo Scientific Acros
155911000 |
100 g | Flacon en verre |
98.60€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10321344
|
Thermo Scientific Acros
155915000 |
500 g | Flacon en verre |
252.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10311344
|
Thermo Scientific Acros
155910025 |
2.5 kg | Flacon en verre | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
625-35-4 | |
104.54 | |
RJUIDDKTATZJFE-NSCUHMNNSA-N | |
643131 | |
CC=CC(=O)Cl |
C4H5ClO | |
MFCD00000734 | |
crotonyl chloride, 2-butenoyl chloride, crotonoyl chloride, e-but-2-enoyl chloride, e-2-butenoyl chloride, crotonic acid chloride, 2e-but-2-enoyl chloride, 2-butenoyl chloride, e, 2-butenoyl chloride, 2e, trans-2-butenoyl chloride | |
Chlorure de (E)-2-buténoyle |
Spécification
trans-Crotonyl chloride | |
625-35-4 | |
1.0900g/mL | |
35°C | |
90% | |
CH3CH=CHCOCl | |
MFCD00000734 | |
13,208 | |
crotonyl chloride, 2-butenoyl chloride, crotonoyl chloride, e-but-2-enoyl chloride, e-2-butenoyl chloride, crotonic acid chloride, 2e-but-2-enoyl chloride, 2-butenoyl chloride, e, 2-butenoyl chloride, 2e, trans-2-butenoyl chloride | |
RJUIDDKTATZJFE-NSCUHMNNSA-N | |
Chlorure de (E)-2-buténoyle | |
643131 | |
90% | |
Liquide |
tech., 90% | |
Incolore à marron | |
120°C to 123°C | |
Authentique | |
C4H5ClO | |
1.4585 to 1.4615 | |
02, 411 | |
1.09 | |
Solubility in water: decomposes | |
CC=CC(=O)Cl | |
104.54 | |
104.54 | |
Technique |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 210-889-9
missing translation for 'tsca' : TSCA
- trans-Crotonyl chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.