Learn More
Trans-benzyl(chloro)bis(triphénylphosphine)palladium(II), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10150812
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22784-59-4
Formule moléculaire C43H37ClP2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 757.59
Numéro MDL MFCD00010395
Clé InChI GYAXNTWMUGUEJY-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC benzyl(chloro)palladiumbis(ylium); bis(triphenylphosphane)
SMILES Cl[Pd++]CC1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau trans-Benzyl(chloro)bis(triphenylphosphine)palladium(II)
Point de fusion 166°C to 170°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mg
Fieser 08,35; 09,41; 10,26; 12,44; 13,30
Poids de la formule 757.59
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Product Identifier
  • trans-Benzyl(chloro)bis(triphenylphosphine)palladium(II)
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.