Learn More
Acide trans-3-chloroacrylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10197793
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2345-61-1
Formule moléculaire C3H3ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 106.51
Numéro MDL MFCD00064237
Clé InChI MHMUCYJKZUZMNJ-OWOJBTEDSA-N
Synonyme trans-3-chloroacrylic acid, e-3-chloroacrylic acid, 3-chloroacrylic acid, 3-chloroprop-2-enoic acid, acrylic acid, 3-chloro-, trans, acrylic acid, 3-chloro-, e, trans-3-chloropropenoic acid, trans-beta-chloroacrylic acid, 2-propenoic acid, 3-chloro-, e, ccris 3546
CID PubChem 638124
Nom IUPAC Acide (E)-3-chloroprop-2-énoïque
SMILES C(=CCl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-3-chloroacrylic acid
Point de fusion 82°C to 85°C
Couleur Gris-beige à Gris
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCH=CHCO2H
Quantité 5 g
Beilstein 02, 400
Poids de la formule 106.51
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou paillettes
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-3-Chloroacrylic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.