Learn More
Trans-3,4-difluoro-4’-(4-n-propylcyclohexyl)biphényle, 97 %, Thermo Scientific™
67.55€ - 231.00€
Identifiants chimiques
CAS | 85312-59-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C21H24F2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 314.42 |
Numéro MDL | MFCD09838999 |
Clé InChI | VULXHDGYVHCLLN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4'-trans-4-propylcyclohexyl-3,4-difluorobiphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl biphenyl, 1,2-difluoro-4-4-4-propylcyclohexyl phenyl benzene, 3,4-difluoro-4'-1s,4r-4-propylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-4-propylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-4-propylcyclohexyl biphenyl, 4-4-propylcyclohexyl-3',4'-difluorobiphenyl, trans-3,4-difluoro-4'-4-n-propylcyclohexyl biphenyl |
CID PubChem | 612306 |
Nom IUPAC | 3,4-difluoro-4'-(4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl |
SMILES | CCCC1CCC(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(F)=C(F)C=C1 |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitéModérément soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Identifiants chimiques
85312-59-0 | |
314.42 | |
VULXHDGYVHCLLN-UHFFFAOYSA-N | |
612306 | |
CCCC1CCC(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(F)=C(F)C=C1 |
C21H24F2 | |
MFCD09838999 | |
4'-trans-4-propylcyclohexyl-3,4-difluorobiphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl biphenyl, 1,2-difluoro-4-4-4-propylcyclohexyl phenyl benzene, 3,4-difluoro-4'-1s,4r-4-propylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-4-propylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-4-propylcyclohexyl biphenyl, 4-4-propylcyclohexyl-3',4'-difluorobiphenyl, trans-3,4-difluoro-4'-4-n-propylcyclohexyl biphenyl | |
3,4-difluoro-4'-(4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl |
Spécification
trans-3,4-Difluoro-4'-(4-n-propylcyclohexyl)biphenyl | |
66°C to 68°C | |
MFCD09838999 | |
Sparingly soluble in water. | |
CCCC1CCC(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(F)=C(F)C=C1 | |
314.42 | |
314.42 |
85312-59-0 | |
C21H24F2 | |
4'-trans-4-propylcyclohexyl-3,4-difluorobiphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl biphenyl, 1,2-difluoro-4-4-4-propylcyclohexyl phenyl benzene, 3,4-difluoro-4'-1s,4r-4-propylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-4-propylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-4-propylcyclohexyl biphenyl, 4-4-propylcyclohexyl-3',4'-difluorobiphenyl, trans-3,4-difluoro-4'-4-n-propylcyclohexyl biphenyl | |
VULXHDGYVHCLLN-UHFFFAOYSA-N | |
3,4-difluoro-4'-(4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl | |
612306 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante