Learn More
Trans-3,4-difluoro-4’-(4-n-pentylcyclohexyl)biphényle, 97 %, Thermo Scientific™
62.20€ - 219.00€
Identifiants chimiques
CAS | 134412-17-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C23H28F2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 342.47 |
Numéro MDL | MFCD09839000 |
Clé InChI | NQLHGECGZRJQLF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3,4-difluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 1,2-difluoro-4-4-4-pentylcyclohexyl phenyl benzene, 1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl, 1,1'-biphenyl,3,4-difluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl, 3,4-difluoro-4'-1s,4r-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, acmc-20mvco, 3,4-difluoro-4/'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 1-3,4-difluorophenyl-4-4-pentylcyclohexyl benzene |
CID PubChem | 612307 |
Nom IUPAC | 1,2-difluoro-4-[4-(4-pentylcyclohexyl)phényl]benzène |
SMILES | CCCCCC1CCC(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(F)=C(F)C=C1 |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applicationstrans-3,4-difluoro-4′-(4-n-pentylcyclohexyl)biphényl, est utilisé pour fabriquer le film PDLC, le film intelligent, le film commutable, le verre PDLC, le verre intelligent, le verre commutable, le mélange PDLC. Il agit également comme monomère à cristaux liquides.
Solubilité
Rarement soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
134412-17-2 | |
342.47 | |
NQLHGECGZRJQLF-UHFFFAOYSA-N | |
612307 | |
CCCCCC1CCC(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(F)=C(F)C=C1 |
C23H28F2 | |
MFCD09839000 | |
3,4-difluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 1,2-difluoro-4-4-4-pentylcyclohexyl phenyl benzene, 1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl, 1,1'-biphenyl,3,4-difluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl, 3,4-difluoro-4'-1s,4r-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, acmc-20mvco, 3,4-difluoro-4/'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 1-3,4-difluorophenyl-4-4-pentylcyclohexyl benzene | |
1,2-difluoro-4-[4-(4-pentylcyclohexyl)phényl]benzène |
Spécification
trans-3,4-Difluoro-4'-(4-n-pentylcyclohexyl)biphenyl | |
56°C to 57°C | |
MFCD09839000 | |
Sparingly Soluble in water. | |
CCCCCC1CCC(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(F)=C(F)C=C1 | |
342.47 | |
342.47 |
134412-17-2 | |
C23H28F2 | |
3,4-difluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 1,2-difluoro-4-4-4-pentylcyclohexyl phenyl benzene, 1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl, 1,1'-biphenyl,3,4-difluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl, 3,4-difluoro-4'-1s,4r-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, acmc-20mvco, 3,4-difluoro-4/'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 1-3,4-difluorophenyl-4-4-pentylcyclohexyl benzene | |
NQLHGECGZRJQLF-UHFFFAOYSA-N | |
1,2-difluoro-4-[4-(4-pentylcyclohexyl)phényl]benzène | |
612307 | |
97% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures