Learn More
trans-2-hexenal, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
38.59€ - 107.54€
Identifiants chimiques
CAS | 6728-26-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 98.14 |
Numéro MDL | MFCD00007008 |
Clé InChI | MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N |
Synonyme | trans-2-hexenal, 2-hexenal, leaf aldehyde, e-2-hexenal, e-hex-2-enal, 2-trans-hexenal, beta-propyl acrolein, hexylenic aldehyde, hex-2-en-1-al, 2-hexenal, e |
CID PubChem | 5281168 |
ChEBI | CHEBI:28913 |
Nom IUPAC | (E)-hex-2-enal |
SMILES | CCCC=CC=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10143160
|
Thermo Scientific Acros
158130250 |
25 mL | Flacon en verre |
38.59€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10051860
|
Thermo Scientific Acros
158131000 |
100 mL | Flacon en verre |
107.54€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
6728-26-3 | |
98.14 | |
MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N | |
5281168 | |
(E)-hex-2-enal |
C6H10O | |
MFCD00007008 | |
trans-2-hexenal, 2-hexenal, leaf aldehyde, e-2-hexenal, e-hex-2-enal, 2-trans-hexenal, beta-propyl acrolein, hexylenic aldehyde, hex-2-en-1-al, 2-hexenal, e | |
CHEBI:28913 | |
CCCC=CC=O |
Spécification
trans-2-Hexenal | |
5mg KOH/g max. | |
Incolore à jaune | |
146.0°C to 149.0°C | |
Authentique | |
C6H10O | |
1.4440 to 1.4500 | |
01, I, 382 | |
trans-2-hexenal, 2-hexenal, leaf aldehyde, e-2-hexenal, e-hex-2-enal, 2-trans-hexenal, beta-propyl acrolein, hexylenic aldehyde, hex-2-en-1-al, 2-hexenal, e | |
MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N | |
(E)-hex-2-enal | |
5281168 | |
98.14 | |
Liquide |
99% | |
6728-26-3 | |
0.8460g/mL | |
35°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3CH2CH2CH=CHCHO | |
MFCD00007008 | |
0.846 | |
Solubility in water: insoluble. | |
CCCC=CC=O | |
98.14 | |
CHEBI:28913 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau ou se doucher
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 229-778-1
missing translation for 'rtecsNumber' : MP5900000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- trans-2-Hexenal
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only