Learn More
trans-2,5-Diméthylpipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
37.10€ - 374.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2815-34-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 114.192 |
Numéro MDL | MFCD00070516 |
Clé InChI | NSMWYRLQHIXVAP-OLQVQODUSA-N |
Synonyme | trans-2,5-dimethylpiperazine, 2r,5s-2,5-dimethylpiperazine, 2s,5r-2,5-dimethylpiperazine, 2s,5r-2,5-dimethyl-piperazine, piperazine, 2,5-dimethyl-, 2r,5s-rel, 2r,5s-2,5-dimethylpiperazin, piperazine, 2,5-dimethyl-, trans, 2r,5s-2,5-dimethyl-piperazine, pubchem15878, 2,5-dimethylpiperazine # |
CID PubChem | 220672 |
Nom IUPAC | (2R,5S)-2,5-diméthylpipérazine |
SMILES | CC1CNC(CN1)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11486376
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23150.06 |
5 g |
37.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11496376
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23150.14 |
25 g |
126.00€
25g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11406386
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23150.22 |
100 g |
374.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2815-34-1 | |
114.192 | |
NSMWYRLQHIXVAP-OLQVQODUSA-N | |
220672 | |
CC1CNC(CN1)C |
C6H14N2 | |
MFCD00070516 | |
trans-2,5-dimethylpiperazine, 2r,5s-2,5-dimethylpiperazine, 2s,5r-2,5-dimethylpiperazine, 2s,5r-2,5-dimethyl-piperazine, piperazine, 2,5-dimethyl-, 2r,5s-rel, 2r,5s-2,5-dimethylpiperazin, piperazine, 2,5-dimethyl-, trans, 2r,5s-2,5-dimethyl-piperazine, pubchem15878, 2,5-dimethylpiperazine # | |
(2R,5S)-2,5-diméthylpipérazine |
Spécification
trans-2,5-Dimethylpiperazine | |
115°C to 119°C | |
58°C (136°F) | |
MFCD00070516 | |
79886 | |
NSMWYRLQHIXVAP-OLQVQODUSA-N | |
(2R,5S)-2,5-diméthylpipérazine | |
220672 | |
98% |
2815-34-1 | |
162°C to 165°C | |
C6H14N2 | |
UN2925 | |
trans-2,5-dimethylpiperazine, 2r,5s-2,5-dimethylpiperazine, 2s,5r-2,5-dimethylpiperazine, 2s,5r-2,5-dimethyl-piperazine, piperazine, 2,5-dimethyl-, 2r,5s-rel, 2r,5s-2,5-dimethylpiperazin, piperazine, 2,5-dimethyl-, trans, 2r,5s-2,5-dimethyl-piperazine, pubchem15878, 2,5-dimethylpiperazine # | |
CC1CNC(CN1)C | |
114.192 | |
114.19 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H228-H312
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Matière solide inflammable.
Nocif par contact cutané.
P210-P240-P241-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H228-H312-H314-H500
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :4,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'rtecsNumber' : TL5950000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only