Learn More
Ester de pinacol de l’acide trans-1-octénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
23.60€ - 65.73€
Identifiants chimiques
CAS | 83947-55-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H27BO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 238.178 |
Numéro MDL | MFCD03453667 |
Clé InChI | KQTOSGTXAFJZSJ-VAWYXSNFSA-N |
Synonyme | trans-4,4,5,5-tetramethyl-2-oct-1-enyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-octenylboronic acid pinacol ester, 1-octen-1-ylboronic acid, pinacol ester, trans-1-octenylboronic acid pinacol ester, trans-4,4,5,5-tetramethyl-2-1-octenyl-1,3,2-dioxaborolane, e-1-octenylboronic acid pinacol ester, trans-1-octen-1-ylboronic acid pinacol ester, trans-1-oct-1-en-1-yl boronic acid, pinacol ester, trans-4,4,5,5-tetramethyl-2-oct-1-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane |
CID PubChem | 5706555 |
Nom IUPAC | 4,4,5,5-tétraméthyl-2-[(E)-oct-1-ényl]-1,3,2-dioxaborolane |
SMILES | B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C=CCCCCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11325535
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19697.MD |
250 mg |
23.60€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11315535
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19697.03 |
1 g |
65.73€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
83947-55-1 | |
238.178 | |
KQTOSGTXAFJZSJ-VAWYXSNFSA-N | |
5706555 | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C=CCCCCCC |
C14H27BO2 | |
MFCD03453667 | |
trans-4,4,5,5-tetramethyl-2-oct-1-enyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-octenylboronic acid pinacol ester, 1-octen-1-ylboronic acid, pinacol ester, trans-1-octenylboronic acid pinacol ester, trans-4,4,5,5-tetramethyl-2-1-octenyl-1,3,2-dioxaborolane, e-1-octenylboronic acid pinacol ester, trans-1-octen-1-ylboronic acid pinacol ester, trans-1-oct-1-en-1-yl boronic acid, pinacol ester, trans-4,4,5,5-tetramethyl-2-oct-1-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane | |
4,4,5,5-tétraméthyl-2-[(E)-oct-1-ényl]-1,3,2-dioxaborolane |
Spécification
trans-1-Octenylboronic acid pinacol ester | |
C14H27BO2 | |
MFCD03453667 | |
trans-4,4,5,5-tetramethyl-2-oct-1-enyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-octenylboronic acid pinacol ester, 1-octen-1-ylboronic acid, pinacol ester, trans-1-octenylboronic acid pinacol ester, trans-4,4,5,5-tetramethyl-2-1-octenyl-1,3,2-dioxaborolane, e-1-octenylboronic acid pinacol ester, trans-1-octen-1-ylboronic acid pinacol ester, trans-1-oct-1-en-1-yl boronic acid, pinacol ester, trans-4,4,5,5-tetramethyl-2-oct-1-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C=CCCCCCC | |
238.178 | |
238.18 |
83947-55-1 | |
1.446 | |
7291389 | |
KQTOSGTXAFJZSJ-VAWYXSNFSA-N | |
4,4,5,5-tétraméthyl-2-[(E)-oct-1-ényl]-1,3,2-dioxaborolane | |
5706555 | |
97% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche