Learn More
Acide trans-1-hexène-1-ylboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
trans-1-Hexen-1-ylboronic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide trans-1-hexène-1-ylboronique est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
L’acide trans-1-hexène-1-ylboronique est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | trans-1-Hexen-1-ylboronic acid |
Point de fusion | 62°C to 63°C |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 127.98 |
Pourcentage de pureté | 98% |