Learn More
trans-1,2-dichloroéthylène, 99+ %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
80.20€ - 418.00€
Identifiants chimiques
CAS | 156-60-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H2Cl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 96.94 |
Numéro MDL | MFCD00062942 |
Clé InChI | KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N |
Synonyme | trans-1,2-dichloroethylene, trans-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethylene, trans-dichloroethylene, trans-acetylene dichloride, 1,2-trans-dichloroethylene, acetylene dichloride, ethene, 1,2-dichloro-, 1e, dioform |
CID PubChem | 638186 |
ChEBI | CHEBI:29027 |
Nom IUPAC | E)-1,2-dichloroéthène |
SMILES | Cl\C=C\Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10481011
|
Thermo Scientific Acros
406840250 |
25 g | Flacon en verre |
80.20€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10558892
|
Thermo Scientific Acros
406842500 |
250 g | Flacon en verre |
418.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
156-60-5 | |
96.94 | |
KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N | |
638186 | |
E)-1,2-dichloroéthène |
C2H2Cl2 | |
MFCD00062942 | |
trans-1,2-dichloroethylene, trans-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethylene, trans-dichloroethylene, trans-acetylene dichloride, 1,2-trans-dichloroethylene, acetylene dichloride, ethene, 1,2-dichloro-, 1e, dioform | |
CHEBI:29027 | |
Cl\C=C\Cl |
Spécification
trans-1, 2-Dichloroethylene | |
156-60-5 | |
Incolore | |
48°C | |
Authentique | |
C2H2Cl2 | |
1.4450 to 1.447 | |
01, 188 | |
1.26 | |
Solubility in water: immiscible | |
Cl\C=C\Cl | |
85 to 115ppm MEHQ | |
638186 | |
96.94 | |
Liquide |
99.7% | |
-50°C | |
1.2600g/mL | |
6°C | |
99% min. (GC) | |
CHClCHCl | |
MFCD00062942 | |
15, 87 | |
trans-1,2-dichloroethylene, trans-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethylene, trans-dichloroethylene, trans-acetylene dichloride, 1,2-trans-dichloroethylene, acetylene dichloride, ethene, 1,2-dichloro-, 1e, dioform | |
KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N | |
E)-1,2-dichloroéthène | |
96.94 | |
CHEBI:29027 | |
99+% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’inhalation.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
Éviter le rejet dans l’environnement.
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Tenir à l’écart
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 205-860-2
missing translation for 'rtecsNumber' : KV9400000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- trans-1,2-Dichloroethylene, stabilized
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO – Research Use Only