Learn More
trans-1,2-dichloroéthylène, 98 %, stab. avec 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
83.60€ - 224.00€
Identifiants chimiques
CAS 156-60-5
Formule moléculaire C2H2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 96.94
Numéro MDL MFCD00062942
Clé InChI KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
Synonyme trans-1,2-dichloroethylene, trans-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethylene, trans-dichloroethylene, trans-acetylene dichloride, 1,2-trans-dichloroethylene, acetylene dichloride, ethene, 1,2-dichloro-, 1e, dioform
CID PubChem 638186
ChEBI CHEBI:29027
Nom IUPAC (1E)-1,2-dichloroethene
SMILES Cl\C=C\Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11398865
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13994.14
25 g
83.60€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11308875
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13994.22
100 g
224.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
trans-1,2-Dichloroethylene is used in the preparation of solvents and in chemical mixtures. It also acts as a synthetic agent and active constituent of perfumes. Further, it is used for electronics cleaning, precision cleaning and metal cleaning activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trans-1,2-dichloroéthylène est utilisé dans la préparation de solvants et dans des mélanges chimiques. Il agit également comme agent synthétique et constituant actif des parfums. De plus, il est utilisé pour le nettoyage électronique, le nettoyage de précision et le nettoyage des métaux.
Solubilité
Miscible à l’éthanol, à l’éther éthylique, à l’acétone, au benzène et au chloroforme. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière, à l’air et à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
Spécification
Identifiants chimiques
156-60-5
96.94
KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
638186
(1E)-1,2-dichloroethene
C2H2Cl2
MFCD00062942
trans-1,2-dichloroethylene, trans-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethylene, trans-dichloroethylene, trans-acetylene dichloride, 1,2-trans-dichloroethylene, acetylene dichloride, ethene, 1,2-dichloro-, 1e, dioform
CHEBI:29027
Cl\C=C\Cl
Spécification
trans-1,2-Dichloroethylene
156-60-5
1.252
2°C (35°F)
1.4455
UN1150
14,92
Miscible with ethanol,ethyl ether,acetone,benzene and chloroform. Immiscible with water.
Cl\C=C\Cl
96.94
CHEBI:29027
98%
stabilized with 4-methoxyphenol
-50°C
47°C to 49°C
C2H2Cl2
MFCD00062942
1420761
trans-1,2-dichloroethylene, trans-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethylene, trans-dichloroethylene, trans-acetylene dichloride, 1,2-trans-dichloroethylene, acetylene dichloride, ethene, 1,2-dichloro-, 1e, dioform
KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
(1E)-1,2-dichloroethene
638186
96.94
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H302-H332
Liquide et vapeurs très inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P370+P378q-P372-P374-P380-P501c
H225-H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :1,2-DICHLOROÉTHYLÈNE
missing translation for 'einecsNumber' : 205-860-2
missing translation for 'rtecsNumber' : KV9400000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante