Learn More
trans-1,2-dichloroéthylène, 98 %, stab. avec 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11308875
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
trans-1,2-Dichloroethylene is used in the preparation of solvents and in chemical mixtures. It also acts as a synthetic agent and active constituent of perfumes. Further, it is used for electronics cleaning, precision cleaning and metal cleaning activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trans-1,2-dichloroéthylène est utilisé dans la préparation de solvants et dans des mélanges chimiques. Il agit également comme agent synthétique et constituant actif des parfums. De plus, il est utilisé pour le nettoyage électronique, le nettoyage de précision et le nettoyage des métaux.
Solubilité
Miscible à l’éthanol, à l’éther éthylique, à l’acétone, au benzène et au chloroforme. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière, à l’air et à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 156-60-5
Formule moléculaire C2H2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 96.94
Numéro MDL MFCD00062942
Clé InChI KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
Synonyme trans-1,2-dichloroethylene, trans-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethylene, trans-dichloroethylene, trans-acetylene dichloride, 1,2-trans-dichloroethylene, acetylene dichloride, ethene, 1,2-dichloro-, 1e, dioform
CID PubChem 638186
ChEBI CHEBI:29027
Nom IUPAC E)-1,2-dichloroéthène
SMILES Cl\C=C\Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-1,2-Dichloroethylene
Note relative au nom stabilized with 4-methoxyphenol
Point de fusion -50°C
Densité 1.252
Point d’ébullition 47°C to 49°C
Point d’éclair 2°C (35°F)
Indice de réfraction 1.4455
Quantité 100 g
Numéro UN UN1150
Beilstein 1420761
Merck Index 14,92
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,ethyl ether,acetone,benzene and chloroform. Immiscible with water.
Poids de la formule 96.94
Pourcentage de pureté 98%