Learn More
trans-1,2-dibromocyclohexane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
28.70€ - 252.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7429-37-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H10Br2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 241.95 |
Numéro MDL | MFCD00003820 |
Clé InChI | CZNHKZKWKJNOTE-PHDIDXHHSA-N |
Synonyme | trans-1,2-dibromocyclohexane, 1r,2r-1,2-dibromocyclohexane, +/--trans-1,2-dibromocyclohexane, cyclohexane,1,2-dibromo-,trans, trans-1,2-dibromcyclohexan, 1beta,2alpha-dibromocyclohexane, cyclohexane,2-dibromo-, trans, 1r,2r-1,2-bis bromanyl cyclohexane |
CID PubChem | 98506 |
Nom IUPAC | (1R,2R)-1,2-dibromocyclohexane |
SMILES | Br[C@@H]1CCCC[C@H]1Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15440288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53456.06 |
5 g | |||||||
15450288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53456.14 |
25 g |
91.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15460288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53456.22 |
100 g | |||||||
Description
trans-1,2-Dibromocyclohexane is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applicationstrans-1,2-dibromocyclohexane est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
7429-37-0 | |
241.95 | |
CZNHKZKWKJNOTE-PHDIDXHHSA-N | |
98506 | |
Br[C@@H]1CCCC[C@H]1Br |
C6H10Br2 | |
MFCD00003820 | |
trans-1,2-dibromocyclohexane, 1r,2r-1,2-dibromocyclohexane, +/--trans-1,2-dibromocyclohexane, cyclohexane,1,2-dibromo-,trans, trans-1,2-dibromcyclohexan, 1beta,2alpha-dibromocyclohexane, cyclohexane,2-dibromo-, trans, 1r,2r-1,2-bis bromanyl cyclohexane | |
(1R,2R)-1,2-dibromocyclohexane |
Spécification
trans-1,2-Dibromocyclohexane | |
1.784 | |
>113°C (235°F) | |
1.5515 | |
trans-1,2-dibromocyclohexane, 1r,2r-1,2-dibromocyclohexane, +/--trans-1,2-dibromocyclohexane, cyclohexane,1,2-dibromo-,trans, trans-1,2-dibromcyclohexan, 1beta,2alpha-dibromocyclohexane, cyclohexane,2-dibromo-, trans, 1r,2r-1,2-bis bromanyl cyclohexane | |
Br[C@@H]1CCCC[C@H]1Br | |
241.95 | |
241.95 |
7429-37-0 | |
145°C (100 mmHg) | |
C6H10Br2 | |
MFCD00003820 | |
CZNHKZKWKJNOTE-PHDIDXHHSA-N | |
(1R,2R)-1,2-dibromocyclohexane | |
98506 | |
99% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-070-2
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche