Learn More
SGE™ Boucles d’injection PEEKsil™
Compatible avec la plupart des vannes, y compris Rheodyne™ et Valco™
Marque:  SGE™ 0650010
Code produit. 15208863
  • 56.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • L’alésage interne lisse et non réactif réduit les temps de transfert et de rinçage d’échantillons
  • Réduction de la perte d’échantillons due au cisaillement ou à l’adsorption
  • Pressions de fonctionnement maximales : 3000 psi pour boucles de 10 μl et 20 μl
  • Fourni avec tubulure PEEKsil et deux kits de Hexnuts™ en acier inoxydable avec raccords de ferrule PEEK
Spécification
Spécification
Boucle d’injection
0,009 in
10 μl
Acier inoxydable
0,02 cm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
SGE™ Boucles d’injection PEEKsil™ > Volume : 10 μl ; D.I. : 0,22mm ; Longueur : 26 cm